Fortfahren mit
BL3H160BB2E3
BLD Pharmatech
2-Bromo-5-nitrofuran
Synonym(e):
2-bromo-5-nitrofuran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 54,00
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 84,00
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 168,00
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 461,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H2O3N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.97
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD2183-100MG
€ 54,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C4H2BrNO3/c5-3-1-2-4(9-3)6(7)8/h1-2H
Inchi Key
QGTDMAKRJHGXOF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-5-nitrofuran
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)