Fortfahren mit
BL3H160BCD2C
BLD Pharmatech
O-Acetyl-N-(tert-butyl)hydroxylamine hydrochloride
Synonym(e):
2-[(acetyloxy)amino]-2-methylpropane hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 51,00
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 77,00
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 233,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H14O2N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.64
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD250065-250MG
€ 51,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H13NO2.ClH/c1-5(8)9-7-6(2,3)4;/h7H,1-4H3;1H
Inchi Key
CWIOQGVXNNMFJC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Almost white powder to crystal
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)