Fortfahren mit
BL3H1F1CA87B
BLD Pharmatech
Oxepan-2-one
Synonym(e):
2-oxepanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 48,00
100 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 51,00
500 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 54,00
1 kg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 100,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.14
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD127403-25G
€ 48,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
Inchi Key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxepan-2-one
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)