Fortfahren mit
BL3H1F1CD4EC
BLD Pharmatech
N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide
Synonym(e):
N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 48,00
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 52,00
100 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 57,00
500 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 83,00
1 kg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 155,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H9O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD69381-10G
€ 48,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Purity
97%
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: Very pale yellow - Pale reddish yellow - Brown
Melting Point
205-210C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)