Fortfahren mit
BL3H1F1CE00A
BLD Pharmatech
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethoxybenzaldehyde
Synonym(e):
4-(benzyloxy)-3,5-dimethoxybenzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 10,00
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 13,00
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 59,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H16O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.3
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD91043-100MG
€ 10,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C16H16O4/c1-18-14-8-13(10-17)9-15(19-2)16(14)20-11-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,11H2,1-2H3
Inchi Key
AGQUHZIDRBKPNN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to brown powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)