Fortfahren mit
BL3H1F1CE2DB
BLD Pharmatech
4-Bromo-3-fluoronitrobenzene
Synonym(e):
1-bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 38,00
10 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 47,00
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 57,00
100 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 131,00
500 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 490,00
1 kg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 860,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H3O2N1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD9756-5G
€ 38,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H3BrFNO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
Inchi Key
AZYQMHQOHNGPRR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-3-fluoronitrobenzene
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)