Fortfahren mit
BL3H97A458FB
BLD Pharmatech
Cadmium acetate dihydrate
Synonym(e):
cadmium diacetate dihydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 20,00
500 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 85,00
Lieferanten-SKU: BD00797107-25G
€ 20,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/2C2H4O2.Cd.2H2O/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Inchi Key
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cadmium acetate dihydrate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)