Fortfahren mit
BL3H97A463FF
BLD Pharmatech
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Synonym(e):
tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) phosphate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 60,00
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 110,00
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 314,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9O4P1F12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
440.12
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD01166338-250MG
€ 60,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H9F12O4P/c10-4(11)7(16,17)1-23-26(22,24-2-8(18,19)5(12)13)25-3-9(20,21)6(14)15/h4-6H,1-3H2
Inchi Key
YZQXAGZTJRSUJT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)