Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 40,00 |
250 mg | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 55,00 |
1 g | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 96,00 |
Über diesen Artikel
Lieferanten-SKU: BD47360-100MG
€ 40,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C8H8F3N.ClH/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H,12H2;1H/t7-;/m1./s1
Inchi Key
LCQGOISHUDYBOS-OGFXRTJISA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (R)-2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanamine hydrochloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
