Fortfahren mit
BL3H97B9EA46
BLD Pharmatech
5-(4-Chlorophenyl)furan-2-carboxylic acid
Synonym(e):
5-(4-chlorophenyl)-2-furoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 35,00
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 42,00
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 68,00
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 179,00
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 645,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H7O3Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.63
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD13590-100MG
€ 35,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H7ClO3/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
Inchi Key
XIPQHWUSDHTXOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)