Fortfahren mit
BL3H97B9EC2D
BLD Pharmatech
Pyrimidine-2-carbothioamide
Synonym(e):
2-pyrimidinecarbothioamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 38,00
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 68,00
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 137,00
100 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 457,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H5N3S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.18
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD268221-1G
€ 38,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H5N3S/c6-4(9)5-7-2-1-3-8-5/h1-3H,(H2,6,9)
Inchi Key
QAUHVPUYFSGVME-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or Crystals
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)