Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 40,00 |
250 mg | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 61,00 |
1 g | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 142,00 |
Über diesen Artikel
Lieferanten-SKU: BD215448-100MG
€ 40,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C12H14O3/c1-15-10-5-3-9(4-6-10)12(11(13)14)7-2-8-12/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
FKPWMQWXYOZELT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(4-Methoxyphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?