Merck
BL3H97F4700A
BLD Pharmatech
7-Fluoro-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol
Synonym(e):
7-fluoro-2,1-benzoxaborol-1(3H)-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H6O2F1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.93
MDL number:
Das Produkt BL3H97F4700A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H6BFO2/c9-6-3-1-2-5-4-11-8(10)7(5)6/h1-3,10H,4H2
Inchi Key
LIGKOZHDSGAHME-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)