Fortfahren mit
BL3H98EDBC65
BLD Pharmatech
1-(Pyrrolidin-1-yl)prop-2-en-1-one
Synonym(e):
1-acryloylpyrrolidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 67,00
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 82,00
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 169,00
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 613,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H11O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.17
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD00981792-100MG
€ 67,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Inchi Code
1S/C7H11NO/c1-2-7(9)8-5-3-4-6-8/h2H,1,3-6H2
Inchi Key
WLPAQAXAZQUXBG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Pyrrolidin-1-yl)prop-2-en-1-one
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)