Merck
BL3H98EDBF45
BLD Pharmatech
(1-Ethylpiperidin-4-yl)methanamine
Synonym(e):
(1-ethyl-4-piperidinyl)methanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H18N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.24
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-2-10-5-3-8(7-9)4-6-10/h8H,2-7,9H2,1H3
Inchi Key
ZLODGCYXZYPQKQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (1-Ethylpiperidin-4-yl)methanamine
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)