Merck
BL3H98EDC19F
BLD Pharmatech
6-Nitrobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol
Synonym(e):
6-nitro-2,1-benzoxaborol-1(3H)-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H6O4N1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.94
MDL number:
Das Produkt BL3H98EDC19F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H6BNO4/c10-8-7-3-6(9(11)12)2-1-5(7)4-13-8/h1-3,10H,4H2
Inchi Key
GFFKBQCIGADRSN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)