Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

BL3H9998F87D

BLD Pharmatech

N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)acetamide

Synonym(e):

N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]acetamide

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 45,00
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 69,00
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 155,00
10 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 243,00
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 461,00

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H19O4N1Si1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.33
MDL number:

Lieferanten-SKU: BD636917-250MG

€ 45,00


Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Inchi Code

1S/C8H19NO4Si/c1-8(10)9-6-5-7-14(11-2,12-3)13-4/h5-7H2,1-4H3,(H,9,10)

Inchi Key

JXLQREJGIDQFJP-UHFFFAOYSA-N



Still not finding the right product?




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen