Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 82,00 |
1 g | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 177,00 |
5 g | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 553,00 |
Über diesen Artikel
Lieferanten-SKU: BD110081-250MG
€ 82,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenMelting Point
206-208C
Inchi Code
1S/C12H10O5/c1-7-4-12(15)17-10-5-8(2-3-9(7)10)16-6-11(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
SGCOMUOACCXIKH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: powder Colour: white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-((4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)acetic acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
