Fortfahren mit
BL3H9AE4F2DD
BLD Pharmatech
Benzyl 2-cyclopropyl-2-hydroxyacetate
Synonym(e):
benzyl 2-cyclopropyl-2-hydroxyacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 182,00
25 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 413,00
50 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 671,00
100 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.055,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.24
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD02380341-10MG
€ 182,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H14O3/c13-11(10-6-7-10)12(14)15-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11,13H,6-8H2
Inchi Key
HBEZCBDGJMYNGS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)