Fortfahren mit
BL3H9AE4F3BC
BLD Pharmatech
Vinyl dodecanoate
Synonym(e):
vinyl laurate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 20,00
100 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 65,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H26O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.36
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD156476-25G
€ 20,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C14H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h4H,2-3,5-13H2,1H3
Inchi Key
GLVVKKSPKXTQRB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)