Fortfahren mit
BL3H9BC2E441
BLD Pharmatech
1-Bromo-4-methoxy-2-methyl-3-nitrobenzene
Synonym(e):
4-bromo-3-methyl-2-nitrophenyl methyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 64,00
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 80,00
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 180,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8O3N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.06
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD238673-100MG
€ 64,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H8BrNO3/c1-5-6(9)3-4-7(13-2)8(5)10(11)12/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
RZOPBDDNOSELGK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)