Fortfahren mit
A-147
Acylcarnitines IS Mix 2 (C4,iC5,C6,C8,C10,C12,C14,C18) solution
100-200 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonym(e):
Acylcarnitine Internal Standard Mix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19C9H28NO4
Molekulargewicht:
442.53
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composition
Butyryl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL , Decanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL , Hexanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL , Isovaleryl-DL-Carnitine-(N,N,N-trimethyl-D9), 100 μg/mL , Lauroyl-L-Carnitine-(N,N,N-Trimethyl-D9), 100 μg/mL , Myristoyl-L-Carnitine-(N,N,N-Trimethyl-D9), 100 μg/mL , Octanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL , Stearoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 200 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100-200 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
multi-component solution
storage temp.
−70°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)