Fortfahren mit
A-205
Withanone solution
20 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H38O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
470.60
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
20 μg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H](CC(=C(C1=O)C)C)[C@H]([C@@]2([C@@]3([C@H]([C@@H]4[C@@H]5O[C@@H]5[C@@]6([C@@]([C@H]4CC3)(C(=O)C=CC6)C)O)CC2)C)O)C
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-13-19(33-24(30)15(14)2)16(3)27(31)12-9-17-21-18(8-11-25(17,27)4)26(5)20(29)7-6-10-28(26,32)23-22(21)34-23/h6-7,16-19,21-23,31-32H,8-13H2,1-5H3/t16-,17+,18+,19-,21+,22+,23+,25+,26+,27+,28+/m1/s1
InChI key
FAZIYUIDUNHZRG-PCTWTJKKSA-N
General description
This phytochemical certified reference materials solution is produced at the Millipore Sigma Cerilliant site in Round Rock Texas under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation and offers a cost efficient and precise tool for calibration and verification of one of the key components for Withania (Ashwagandha), a plant frequently used in traditonal indian medicine (Ayurveda). A comprehensive certificate including traceable values and expanded uncertainties for all the analytes is available.
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)