Fortfahren mit
A-213
Angiotensin I human
100 μg/mL (Aqueous 10% ACN &0.1% Formic Acid), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonym(e):
Hypertensin I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C62H89N17O14 · xC2H4O2 · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1296.48 (anhydrous free base basis)
NACRES:
NA.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL (Aqueous 10% ACN &0.1% Formic Acid)
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(O)=O.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@H](Cc5c[nH]cn5)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C62H89N17O14.2C2H4O2/c1-7-35(6)51(78-56(87)44(25-37-17-19-40(80)20-18-37)74-58(89)50(34(4)5)77-53(84)42(15-11-21-68-62(64)65)71-52(83)41(63)28-49(81)82)59(90)75-46(27-39-30-67-32-70-39)60(91)79-22-12-16-48(79)57(88)73-43(24-36-13-9-8-10-14-36)54(85)72-45(26-38-29-66-31-69-38)55(86)76-47(61(92)93)23-33(2)3;2*1-2(3)4/h8-10,13-14,17-20,29-35,41-48,50-51,80H,7,11-12,15-16,21-28,63H2,1-6H3,(H,66,69)(H,67,70)(H,71,83)(H,72,85)(H,73,88)(H,74,89)(H,75,90)(H,76,86)(H,77,84)(H,78,87)(H,81,82)(H,92,93)(H4,64,65,68);2*1H3,(H,3,4)/t35-,41-,42-,43-,44-,45+,46-,47-,48-,50-,51-;;/m0../s1
InChI key
CKIFOTYDIFUKEP-AUVUXLIHSA-N
General description
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-OH.2CH3COOH.6H2O
Biochem/physiol Actions
Angiotensin I ist ein putativer Neurotransmitter. Es ist der Vorläufer von Angiotensin II und des Angiotensin-Fragments 1-7. Dies sind die Hormone, die an der Regulierung des Flüssigkeitsvolumens und der Freisetzung von Aldosteron beteiligt sind.
Putativer Neurotransmitter; Vorläufer von Angiotensin II und Angiotensin-Fragment 1-7.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9650ADVH9B9B3276A9525
description
100 μg/mL (Aqueous 10% ACN &0.1% Formic Acid), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
≥90% (HPLC), powder, suitable for mammalian cell culture
description
-
description
≥93% (HPLC), powder
format
single component solution
format
-
format
-
format
-
grade
certified reference material
grade
-
grade
-
grade
-
packaging
ampule of 1 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
-
concentration
100 μg/mL (Aqueous 10% ACN &0.1% Formic Acid)
concentration
-
concentration
-
concentration
≤100%
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
-
feature
-
feature
-
Signalwort
Warning
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
113.0 °F
Flammpunkt (°C)
45 °C
Piktogramme
FlameExclamation mark
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-18-6 + 75-05-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)