Fortfahren mit
C-024
Cocaethylen-D8 -Lösung
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Benzoylecgonine ethyl ester-D8 solution, Cocaethylene-D8 solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H15D8NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.43
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IB (Portugal)
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1[C@H]2CC[C@@H]1C(C(C2)OC(=O)c3ccccc3)C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H23NO4/c1-3-22-18(21)16-14-10-9-13(19(14)2)11-15(16)23-17(20)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-16H,3,9-11H2,1-2H3/t13-,14+,15?,16?/m0/s1/i1D3,2D3,3D2
InChI key
NMPOSNRHZIWLLL-WVIYWTTLSA-N
General description
An analog of benzoylecgonine, cocaethylene is a metabolite of cocaine formed in the presence of ethanol. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of cocaethylene levels in urine, blood, and saliva by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)