Fortfahren mit
C-111
Catecholamine Metabolites Mix solution
1 mg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10O5
Molekulargewicht:
198.17
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composition
Homovanillic acid , 5-Hydroxyindole-3-acetic acid , (±)-Vanilmandelic acid
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL each component in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
forensics and toxicology
format
multi-component solution
storage temp.
−70°C
General description
A Certified Spiking Solution® of major catecholamine metabolites 5-Hydroxyindole-3-acetic acid (5-HIAA), Homovanillic acid (HVA), and (±)-Vanilmandelic acid (VMA). This multi-component mix is suitable for use in preparation of linearity standards, calibrators, or controls as well as for other critical quantitative applications such as internal proficiency testing or for OEM use in preparation of reagents, assay development, and instrument IQ/OQ. Certified concentration values for each component provides increased efficiency from less time remaking pools due to dilution errors or rerunning samples.
.
Analysis Note
Analytes:
  • DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
  • 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
  • Homovanillic acid
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Can you disclose the individual metabolites included in the mix solution?
    1 answer
    1. This product is a mixture of DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid,5-Hydroxyindole-3-acetic acid, and Homovanillic acid at a concentration of 1 mg/mL each. This information is also available above, in the 'PROPERTIES' section, as well as in the 'Analyte' section.