Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC1=CC(O)=C(C/C=C(C)/CCC=C(C)C)C(O)=C1
InChI
1S/C21H32O2/c1-5-6-7-11-18-14-20(22)19(21(23)15-18)13-12-17(4)10-8-9-16(2)3/h9,12,14-15,22-23H,5-8,10-11,13H2,1-4H3/b17-12+
InChI key
QXACEHWTBCFNSA-SFQUDFHCSA-N
General description
Cannabigerol ist ein nichtpsychotropes Phytocannabinoid, das zur Gruppe der C21-Terpenophenol-Verbindungen gehört.
Application
- Quantifizierung von Cannabinoiden in Cannabispflanzenmaterial auf der Grundlage von Hochleistungsflüssigkeitschromatografie(HPLC)-Diodenarraydetektor (DAD)
- Entwicklung und Validierung eines HPLC-Verfahrens zum Identifizieren und Quantifizieren von 11 Cannabinoiden in verschiedenen Varianten von Cannabispflanzenmaterial
- Bestimmung von acht Cannabinoiden in Freizeit- und forensischen Hanfproben mittels Umkehrphase-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (RP-HPLC) in Kombination mit einem UV-Detektor
- Extraktion von neun Cannabinoiden aus Lebensmittel- und Getränkeproben, die Hanfsamen, -öl und -mehl als Zutaten aufweisen, gefolgt von ihrer Analyse mittels Flüssigchromatografie-Elektrospray-Ionisation-QTrap-Tandem-Massenspektrometrie (LC/ESI‐QTRAP‐MS/MS)
- Auf einem Hochleistungsflüssigkeitschromatografie(HPLC)-UV-Nachweis basierte Bestimmung von Haupt-Cannabinoiden in 13 im Handel erhältlichen Hanfsamenölproben
- Gleichzeitige Analyse von fünf Haupt-Cannabinoiden und deren Metaboliten in humanen Urin- und Plasmaproben mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie, die an Tandem-Massenspektrometrie gekoppelt ist (HPLC-MS/MS)
Features and Benefits
- Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
- Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
- Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
- Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
- Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
- Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Legal Information
Disclaimer
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?