Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
grade
certified reference material
feature
second source lots, Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CCCCCC1=CC(O)=C(C/C=C(C)/CCC=C(C)C)C(O)=C1
InChI
1S/C21H32O2/c1-5-6-7-11-18-14-20(22)19(21(23)15-18)13-12-17(4)10-8-9-16(2)3/h9,12,14-15,22-23H,5-8,10-11,13H2,1-4H3/b17-12+
InChI key
QXACEHWTBCFNSA-SFQUDFHCSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description - | description phyproof® Reference Substance | description 100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) - | application(s) cannabis testing | application(s) cannabis testing |
| format single component solution | format - | format - | format single component solution |
| grade certified reference material | grade - | grade primary reference standard | grade certified reference material |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| concentration 1 mg/mL in methanol | concentration - | concentration - | concentration 100 μg/mL in methanol |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?