Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

C-178

Cariprazine solution

1 mg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v/v)), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®

Synonym(e):

reference material

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis

Über diesen Artikel

Empirische Formel (Hill-System):
C21H32Cl2N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
427.41
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


grade

certified reference material

Quality Segment

feature

Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®

packaging

ampule of 1 mL

manufacturer/tradename

Cerilliant®

concentration

1 mg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v/v))

format

single component solution

storage temp.

-10 to -25°C

Analysis Note

These products are for research use only and not for use in diagnostic procedures.

Legal Information

CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
1A123801A12400ATEH9614FF27
description

1 mg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v/v)), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®

description

Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)

description

Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)

description

-

format

single component solution

format

neat

format

neat

format

-

grade

certified reference material

grade

pharmaceutical analytical impurity (PAI)

grade

pharmaceutical analytical impurity (PAI)

grade

-

feature

Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®

feature

-

feature

-

feature

-

Quality Level

300

Quality Level

-

Quality Level

-

Quality Level

-

packaging

ampule of 1 mL

packaging

-

packaging

-

packaging

-

concentration

1 mg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v/v))

concentration

-

concentration

-

concentration

-


Signalwort

Danger

Gefahrencodes

Hazard Classifications

Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1

Lagerklasse

3 - Flammable liquids

Flammpunkt (°F)

48.2 °F

Flammpunkt (°C)

9 °C



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen