Fortfahren mit
D-010
1,2-Dinitroglycerin -Lösung
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6N2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.09
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
MDL number:
eCl@ss:
25140904
€ 82,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](O[N+]([O-])=O)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H6N2O7/c6-1-3(12-5(9)10)2-11-4(7)8/h3,6H,1-2H2
InChI key
GFVHBTOOPNJKLV-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2-Dinitroglycerin ist ein wichtiger Plasmametabolit des pharmazeutischen Vasodilators Nitroglycerin. Diese Certified Spiking Solution® ist geeignet für Anwendungen in der pharmazeutischen Forschung oder der klinischen Toxikologie, die auf Chromatographie oder Massenspektrometrie basieren. Nitroglycerin wird zur Behandlung von Herzerkrankungen wie Angina und chronischer Herzinsuffizienz eingesetzt.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D002D0111213148
description
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
mixture
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dinitroglycerin -Lösung
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)