Fortfahren mit
D-066
Dehydroepiandrosteron-D5-3-sulfat (DHEAS-D5) (2,2,3,4,4,-D5) Natriumsalz -Lösung
100 μg/mL in methanol (as free sulfate), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
DHEAS-d5 (2,2,3,4,4,-D5), Dehydroepiandrosteron-d5-3-sulfat-Natriumsalz (2,2,3,4,4,-d5)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 267,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19D5H22NaO5S
Molekulargewicht:
395.50
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-659-6
eCl@ss:
25140904
€ 267,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free sulfate)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC=C2C([2H])([2H])[C@@]1([2H])OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;/m0./s1/i7D2,11D2,13D;
InChI key
GFJWACFSUSFUOG-SJDCDROSSA-M
General description
Ein interner Standard für DHEAS, einen Dehydroepiandrosteron-Metaboliten (DHEA-Metaboliten). Die DHEAS-Werte werden mittels LC-MS/MS gemessen zur Bestimmung der überschüssigen Nebennierenaktivität, wie sie bei Nebennierenkrebs, bestimmten Formen der kongenitalen adrenalen Hyperplasie (CAH) und dem polyzystischen Ovarsyndrom beobachtet wird.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D064D063809640
description
100 μg/mL in methanol (as free sulfate), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
-
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)