Fortfahren mit
D-094
N-Desmethylclobazam-8-chloro isomer-13C6 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 219,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C9H11ClN2O2
Molekulargewicht:
292.67
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-835-2
€ 219,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC(N2[13C]3=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]3)=C(NC(CC2=O)=O)C=C1
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-13(8-10)18(11-4-2-1-3-5-11)15(20)9-14(19)17-12/h1-8H,9H2,(H,17,19)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,11+1
InChI key
RRTVVRIFVKKTJK-DIYFWHTESA-N
General description
An internal standard for quantification of N-desmethylclobazam levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications. Also known as norclobazam, this pharmacologically active biomarker is a major metabolite of clobazam. Clobazam is a benzodiazepine marketed under the brand names Frisium, Urbanol, and Onfi® for use as an anxiolytic and anticonvulsant.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Onfi is a registered trademark of Lundbeck LLC
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-05-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)