Fortfahren mit
D-104
10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine-13C6 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 209,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C9H14N2O2
Molekulargewicht:
260.24
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
€ 209,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
Also known as monohydroxy carbamazepine (MHC), 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine is a pharmacologically active, primary metabolite of oxcarbazepine in urine. Oxcarbazepine, sold under the trade name Trileptal®, is an antiepileptic drug used for the treatment of epilepsy and mood disorders. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of MHC levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for pain prescription monitoring, clinical toxicology, therapeutic drug monitoring or urine drug testing applications.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trileptal is a registered trademark of Novartis Corporation
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)