Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

F-105

3′-fluoro ortho-Fluorofentanyl hydrochloride solution

100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 0.5 mL, certified reference material, Cerilliant®

Synonym(e):

reference material

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis

Über diesen Artikel

Empirische Formel (Hill-System):
C22H26F2N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.91
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


grade

certified reference material

Quality Segment

feature

Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®

packaging

ampule of 0.5 mL

manufacturer/tradename

Cerilliant®

concentration

100 μg/mL in methanol (as free base)

application(s)

forensics and toxicology

format

single component solution

storage temp.

-10 to -25°C

General description

3′-fluoro ortho-Fluorofentanyl is a synthetic fentanyl analog which has potent analgesic properties and is an emerging illicit drug. This Certified Spiking Solution® is applicable for use in clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, or pharmaceutical research applications by LC-MS/MS.

Legal Information

CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
F106AABH93DE53B0D205
description

100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 0.5 mL, certified reference material, Cerilliant®

description

100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 0.5 mL, certified reference material, Cerilliant®

description

-

description

100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®

application(s)

forensics and toxicology

application(s)

forensics and toxicology

application(s)

-

application(s)

forensics and toxicology

format

single component solution

format

single component solution

format

-

format

single component solution

grade

certified reference material

grade

certified reference material

grade

-

grade

certified reference material

feature

Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®

feature

Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®

feature

-

feature

Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®

manufacturer/tradename

Cerilliant®

manufacturer/tradename

Cerilliant®

manufacturer/tradename

-

manufacturer/tradename

-

concentration

100 μg/mL in methanol (as free base)

concentration

100 μg/mL in methanol (as free base)

concentration

-

concentration

-


Signalwort

Danger

Hazard Classifications

Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1

Zielorgane

Eyes,Central nervous system

Lagerklasse

3 - Flammable liquids

Flammpunkt (°F)

49.5 °F - closed cup

Flammpunkt (°C)

9.7 °C - closed cup


Zulassungslistungen

Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

67-56-1

CAS No.


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen