Fortfahren mit
NMIM296
dl-Norephedrine (Phenylpropanolamine) hydrochloride
NMI Australia
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.67
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
205-826-7
eCl@ss:
25140904
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9-;/m1./s1
InChI key
DYWNLSQWJMTVGJ-PRCZDLBKSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)