Fortfahren mit
NMIP1296
HMMNI (nitroimidazole metabolite)
NMI Australia
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.13
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
213-312-9
eCl@ss:
25140904
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)2-6-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3
InChI key
WXSSUDRHAJTESR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)