Fortfahren mit
NMIP1375
2,4,6-Trichlorophenoxyacetic acid
NMI Australia
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5Cl3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.48
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
209-394-0
eCl@ss:
25140904
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C8H5Cl3O3/c9-4-1-5(10)8(6(11)2-4)14-3-7(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
InChI key
KZDCLQBOHGBWOI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)