Fortfahren mit
O-030
Oxymorphon-3-β-D-Glucuronid -Lösung
100 μg/mL in methanol: water (1:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H27NO10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.46
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol: water (1:1)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(O)=O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35
InChI
1S/C23H27NO10/c1-24-7-6-22-13-9-2-3-11(32-21-16(28)14(26)15(27)18(34-21)20(29)30)17(13)33-19(22)10(25)4-5-23(22,31)12(24)8-9/h2-3,12,14-16,18-19,21,26-28,31H,4-8H2,1H3,(H,29,30)/t12-,14+,15+,16-,18+,19+,21-,22+,23-/m1/s1
InChI key
ILRLBQVIWURYLX-WUDROUKASA-N
General description
Eine zertifizierte Snap-N-Spike® Lösung von Oxymorphon-3ß-D-glucoronid, die sich für verschiedene GC/MS- oder LC/MS-Anwendungen eignet, z. B. zur Überwachung verschreibungspflichtiger Schmerzmittel, in der klinischen Toxikologie, in der Pharmaforschung, in der forensischen Analytik oder bei Drogentests im Urin. Oxymorphon-3ß-D-glucoronid ist ein Haupt-Metabolit von Oxymorphon im Urin und Plasma. Oxymorphon, das unter Handelsnamen wie Opana®, Numorphan® und Numorphon verkauft wird, ist ein Opioidanalgetikum zur Linderung von mittelschweren bis schweren Schmerzen.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Numorphan is a registered trademark of Endo Pharmaceuticals Inc.
Opana is a registered trademark of Endo Pharmaceuticals Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)