Fortfahren mit
P-196
Perazine dihydrochloride solution
1 mg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl, as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H25N3S · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.42
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl, as free base)
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P197AABH9B411BE4E144
description
1 mg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl, as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
100 μg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl, as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
-
description
1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
format
single component solution
format
single component solution
format
-
format
single component solution
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
-
grade
certified reference material
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
-
packaging
ampule of 1 mL
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
concentration
1 mg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl, as free base)
concentration
100 μg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl, as free base)
concentration
-
concentration
1 mg/mL in methanol ((as free base))
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Cerilliant®
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)