Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

P-210

Phenmetrazin -hydrochlorid

100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®

Synonym(e):

3-Methyl-2-phenylmorpholin -hydrochlorid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis

Über diesen Artikel

Empirische Formel (Hill-System):
C11H15NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.70
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32150313
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


grade

certified reference material

Quality Segment

feature

Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®

packaging

ampule of 1 mL

manufacturer/tradename

Cerilliant®

drug control

Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland

concentration

100 μg/mL in methanol (as free base)

format

single component solution

storage temp.

-10 to -25°C

InChI

1S/C11H15NO.ClH/c1-9-11(13-8-7-12-9)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,9,11-12H,7-8H2,1H3;1H

InChI key

VJNXVAVKCZJOFQ-UHFFFAOYSA-N

General description

Phenmetrazine, marketed under the names as Preludin, is a sympathomimetic drug that acts as a stimulant in the central nervous system primarily used as appetite suppressant. This Certified Spiking Solution® is applicable for use in clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, or pharmaceutical research applications by LC-MS/MS or GC/MS.

Legal Information

German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.

English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
AABH9A228E96D159AABH93DE46F6
description

100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®

description

-

description

1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®

description

-

format

single component solution

format

-

format

single component solution

format

-

grade

certified reference material

grade

-

grade

certified reference material

grade

-

drug control

Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland

drug control

-

drug control

kontrollierte Droge in Deutschland, Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet

drug control

-

Quality Level

300

Quality Level

-

Quality Level

300

Quality Level

-

concentration

100 μg/mL in methanol (as free base)

concentration

-

concentration

1 mg/mL in acetonitrile

concentration

-

storage temp.

-10 to -25°C

storage temp.

-

storage temp.

−20°C

storage temp.

-


Signalwort

Danger

Hazard Classifications

Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1

Zielorgane

Eyes,Central nervous system

Lagerklasse

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 2

Flammpunkt (°F)

49.5 °F - closed cup

Flammpunkt (°C)

9.7 °C - closed cup


Zulassungslistungen

Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

67-56-1

CAS No.


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen