Fortfahren mit
V-043
Vitamin K2 (MK-7)-13C6 solution
10 μg/mL in acetonitrile, reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 768,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4013C6H64O2
Molekulargewicht:
654.96
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352205
eCl@ss:
32129103
€ 768,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
10 μg/mL in acetonitrile
format
single component solution
storage temp.
−70°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V041V035V025
description
10 μg/mL in acetonitrile, reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
5 μg/mL in ethanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
1 mg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
packaging
ampule of 1 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
ampule of 1 mL
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
(Snap-N-Spike®)
feature
(Snap-N-Shoot®), (Snap-N-Spike®)
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)