Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

COM448655222

Combi-Blocks, Inc.

Chloranilic acid sodium salt hydrate

Synonym(e):

disodium 2,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,4-diolate hydrate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 87,69
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 129,23
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 267,68

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C6H2O5Cl2Na2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.96
MDL number:

Lieferanten-SKU: QC-1634-1G

€ 87,69


Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C6H2Cl2O4.2Na.H2O/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10;;;/h9,12H;;;1H2/q;2*+1;/p-2

Inchi Key

YIGQKCOOWBDIQP-UHFFFAOYSA-L

Purity

95%

Storage temp.

Freezer

Country of Origin

CN


Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
COMH9A888578COM448660447AABH93DE29F2
description

-

description

-

description

-

description

-

Purity

95%

Purity

95%

Purity

95%

Purity

80%

Storage temp.

Freezer

Storage temp.

Freezer

Storage temp.

-

Storage temp.

N/A

Country of Origin

CN

Country of Origin

CN

Country of Origin

CN

Country of Origin

US

Inchi Code

1S/C6H2Cl2O4.2Na.H2O/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10;;;/h9,12H;;;1H2/q;2*+1;/p-2

Inchi Code

1S/C6H3Cl3O.Na.H2O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3;;/h1-2,10H;;1H2/q;+1;/p-1

Inchi Code

1S/C12H14N2O3S.Na.H2O/c13-7-8-14-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(15,16)17;;/h1-6,14H,7-8,13H2,(H,15,16,17);;1H2/q;+1;/p-1

Inchi Code

1S/C6H6ClNO2S.Na.H2O/c7-8-11(9,10)6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5,8H;;1H2




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen