Fortfahren mit
COM448662875
Combi-Blocks, Inc.
Bilirubin conjugate
Synonym(e):
disodium 2-[(3-{4-methyl-2-[(4-methyl-5-[(E)-(3-methyl-5-oxo-4-vinyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]-3-{3-oxo-3-[(2-sulfonatoethyl)amino]propyl}-1H-pyrrol-2-yl)methyl]-5-[(E)-(4-methyl-5-oxo-3-vinyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]-1H-pyrrol-3-yl}propanoyl)amino]ethanesulfonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 503,04
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.555,26
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C37H44O10N6S2Na2
Molekulargewicht:
842.9
MDL number:
Lieferanten-SKU: QC-9812-250MG
€ 503,04
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C37H46N6O10S2.2Na/c1-7-24-23(6)36(46)43-31(24)18-29-22(5)27(10-12-35(45)39-14-16-55(51,52)53)33(41-29)19-32-26(9-11-34(44)38-13-15-54(48,49)50)21(4)28(40-32)17-30-20(3)25(8-2)37(47)42-30;;/h7-8,17-18,40-41H,1-2,9-16,19H2,3-6H3,(H,38,44)(H,39,45)(H,42,47)(H,43,46)(H,48,49,50)(H,51,52,53);;/q;2*+1/p-2/b30-17+,31-18+;;
Inchi Key
IQKDYMAMJBFOQJ-KPUSBRQXSA-L
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
COM448654131FLUH99CD5502TA9491598926
description
-
description
-
description
-
description
-
Purity
95%
Purity
97%
Purity
95%
Purity
99.59%
Inchi Key
IQKDYMAMJBFOQJ-KPUSBRQXSA-L
Inchi Key
BPYKTIZUTYGOLE-BMNRKXRESA-N
Inchi Key
BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
Inchi Key
-
Storage temp.
Refrigerated
Storage temp.
Refrigerated
Storage temp.
Store Freezer
Storage temp.
-80/-20
Country of Origin
CN
Country of Origin
CN
Country of Origin
GB
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C37H46N6O10S2.2Na/c1-7-24-23(6)36(46)43-31(24)18-29-22(5)27(10-12-35(45)39-14-16-55(51,52)53)33(41-29)19-32-26(9-11-34(44)38-13-15-54(48,49)50)21(4)28(40-32)17-30-20(3)25(8-2)37(47)42-30;;/h7-8,17-18,40-41H,1-2,9-16,19H2,3-6H3,(H,38,44)(H,39,45)(H,42,47)(H,43,46)(H,48,49,50)(H,51,52,53);;/q;2*+1/p-2/b30-17+,31-18+;;
Inchi Code
1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13+,27-14+
Inchi Code
1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
Inchi Code
1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)