Merck
COM448679032
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-(2,5,6-trimethoxypyridin-3-yl)-4,5-dihydroisoxazole-5-carboxylate
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.28
MDL-Nummer:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Iupac Name
methyl 3-(2,5,6-trimethoxy-3-pyridinyl)-2,5-dihydro-5-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H16N2O6/c1-17-9-5-7(11(18-2)14-12(9)19-3)8-6-10(21-15-8)13(16)20-4/h5-6,10,15H,1-4H3
InChIKey
AQEPLSBOVBRZCZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-0880
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-0880
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)