Fortfahren mit
COM466004749
Combi-Blocks, Inc.
D-Glucose-6-phosphate disodium salt hydrate
Synonym(e):
sodium ((2R,3S,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl phosphate hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 129,23
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 239,99
10 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 364,59
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H13O10P1Na2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.12
MDL number:
Lieferanten-SKU: QE-2257-1G
€ 129,23
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1
Inchi Key
UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L
Purity
98%
Country of Origin
CN
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G725010127647001COM448662278
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
mol wt (glucose-6-P: Mr = 260.2, glucose-6-P-Na2: Mr = 304.2), pkg of 5 g
description
-
Purity
98%
Purity
-
Purity
-
Purity
98%
Inchi Key
UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L
Inchi Key
-
Inchi Key
-
Inchi Key
GQZCKICVMITHND-JSOZFOLOSA-L
Country of Origin
CN
Country of Origin
-
Country of Origin
-
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1
Inchi Code
-
Inchi Code
-
Inchi Code
1S/C6H13O9P.Ba.7H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;;;;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;7*1H2/q;+2;;;;;;;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;;;;;;/m1......../s1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)