Fortfahren mit
COMH97E337F5
Combi-Blocks, Inc.
Phosphotungstic acid hydrate
Synonym(e):
diphosphooxidane triheptacontahydrate tetracosatungsten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 80,77
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 115,38
100 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 205,37
500 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 641,49
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
5724.32
MDL number:
Lieferanten-SKU: QF-5827-5G
€ 80,77
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/O5P2.H2O.72O.24W/c1-6(2)5-7(3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Inchi Key
YVZWSZZGHDWWJW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-5827
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)