Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 40,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 108,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 424,00 |
Über diesen Artikel
form
powder or crystals
Quality Segment
impurities
≤0.002% total nitrogen (N)
loss
≤15% loss on drying
pH
2 (20 °C)
mp
~95 °C (lit.)
solubility
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]OCCN, O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Phosphotungstic acid doped ormosil hybrid networks
- Niobia supported phosphotungstic acid (PTA) catalysts
- Titanium dioxide (TiO2) nanoparticles /phosphotungstic acid (HPW) films.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for microscopy | description 99.995% trace metals basis (Purity excludes up to 300 ppm Si) | description reagent grade | description 10 % (w/v) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 500 |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form powder | form solution |
| pH 2 (20 °C) | pH - | pH 2 (20 °C) | pH - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
| solubility water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| cation traces Pb: ≤20 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wolframatophosphorsäure Hydrat
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?