Fortfahren mit
ENA321763243
Enamine
4-[(5-cyanopyridin-2-yl)oxy]benzoic acid
Synonym(e):
4-[(5-cyano-2-pyridinyl)oxy]benzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 165,90
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 220,50
500 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 379,10
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 503,90
2.5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 944,60
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.374,90
10 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 2.017,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H8O3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.22
MDL number:
Lieferanten-SKU: EN300-74809-100MG
€ 165,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C13H8N2O3/c14-7-9-1-6-12(15-8-9)18-11-4-2-10(3-5-11)13(16)17/h1-6,8H,(H,16,17)
Inchi Key
IVUDWMJNAPABOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95
Storage temp.
RT
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)