Fortfahren mit
ENA413166344
Enamine
(3-aminopropyl)(2-methoxyethyl)amine
Synonym(e):
N~1~-(2-methoxyethyl)-1,3-propanediamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 232,20
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 312,80
500 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 548,10
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 698,90
2.5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.324,20
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.939,10
10 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 2.854,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H16O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.21
MDL number:
Lieferanten-SKU: EN300-141355-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H16N2O/c1-9-6-5-8-4-2-3-7/h8H,2-7H2,1H3
Inchi Key
LCVKUHWARTYVOZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95
Storage temp.
RT
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)