Fortfahren mit
05-667
Anti-Phospho-CREB(Ser133)-Antikörper, Klon 10E9
clone 10E9, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
active transcription factor CREB, cAMP responsive element binding protein 1, cAMP-response element-binding protein-1, transactivator protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 604,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Technique(s):
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Clone:
10E9, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
23
€ 604,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
10E9, monoclonal
species reactivity
canine, rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer133)
Gene Information
human ... CREB1(1385)
General description
46 kDa
Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1 (UniProt: P16220; auch bekannt als CREB-1, cAMP-responsive element-binding protein 1) wird beim Mensch vom CREB1-Gen (Gen-ID: 1385) kodiert. CREB ist ein phosphorylierungsabhängiger Transkriptionsfaktor, der die Transkription beim Binden an das DNA-cAMP response element (CRE; TGACGTCA) als Dimer stimuliert. Er ist wesentlich für die Aktivierung einer Reihe von Immediate Early Genen. Er spielt auch eine Schlüsselrolle bei der Förderung von Neuronenüberleben, Differenzierung, Proliferation und Neuritenauswuchs. Berichten zufolge wird die Transkriptionsaktivierung durch die TORC-Co-Aktivatoren verstärkt. CREB hat vier funktionelle Hauptdomänen: eine C-terminale Basic Leucine Zipper Domain (bZip, A.S. 269-327), die Kinase Inducible Domain am N-Terminus (KID, A.S. 87-146) und zwei glutaminreiche Domänen (Q1 und Q2). Die Q1- und Q2-Domänen stellen in Abwesenheit der cAMP-Signalisierung eine Transaktivierungsfunktion bereit und synergieren mit KID und bZIP, um CREB als Reaktion auf cAMP die vollständige Aktivität zu verleihen. CREB wird von Proteinkinase A an Serin 133 phosphoryliert, was die Rekrutierung des Co-Aktivators CREB-Binding-Protein (CBP) und von p300 fördert, was die Transkription von CREB-abhängigen Genen steigert. CREB wird als Reaktion auf die Aktivierung der MAPK-Signalisierung auch durch mitogen- und stressaktivierte Kinase 1/2 (MASK 1/2) in Zellen an Serin 133 phosphoryliert. Die Phosphorylierung von CREB ist ausreichend, um die zelluläre Genexpression als Reaktion auf cAMP einzuleiten, jedoch sind für die Zielgenaktivierung durch CREB als Reaktion auf mitogene oder Stresssignale zusätzliche promotorgebundene Faktoren erforderlich, was auf das Vorhandensein von Komponenten, die zwischen verschiedenen Arten von Eingangssignalen unterscheiden, im CREB-Signalweg hindeutet. (Literatur: Wang, H., et al. (2018). Front. Mol. Neurosci. 11; 255; Naqvi, S., et al. (2014) Biochem. J. 458(3); 469-479; Mayr, B., and Montiminy, M. (2001). Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2(8); 599-609)..
Immunogen
KLH-konjugiertes, synthetisches Peptid (REILSRRP(pS)YR) , das den Aminosäuren 125–135 von humanem CREB entspricht. Die Immunisierungssequenz ist bei Mensch und Maus identisch. Klon 10E9.
Application
Der Anti-Phospho-CREB(Ser133)-Antikörper Klon 10E9 ist ein monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von Phospho- CREB (Ser133), auch bekannt als aktiver Transkriptionsfaktor CREB, und wurde in WB und ELISA validiert.
ELISA: Von einem unabhängigen Labor zu 0,05 μg/ml empfohlen.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Biochem/physiol Actions
Erkennt phosphoryliertes CREB, Molekülmasse 46 kDa. Kann auch p30- und p38-Proteine erkennen, die wahrscheinlich phosphoryliertem CREM bzw. ATF-1 entsprechen, da diese beiden Proteine eine signifikante Homologie zu phosphoryliertem CREB-Immunisierungspeptid aufweisen.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ aus serumfreiem Zellkulturüberstand, lyophilisiert aus 1 ml PBS, 0,09 % Natriumazid, PEG und Saccharose. Lyophilisiert.
Format: Aufgereinigt
Thiophile Adsorption und Größenausschlusschromatografie
Preparation Note
Lyophilisiert: Bei -20 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Rehydriert: Bei 2–8 ºC 3 Monate haltbar.
Aliquotieren Sie die Lösung, um sie gefroren zu lagern und wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen zu vermeiden.
Analysis Note
Kontrolle
Mit Forskolin behandeltes PC12-Zelllysat
Mittels Western Blot an Ganzzelllysaten von mit Forskolin behandelten Ratten-PC12-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,5–2 μg/ml dieses Antikörpers wiesen phosphoryliertes CREB in Ganzzelllysaten von mit Forskolin behandelten HepG2- und PC12-Zellen nach.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)